Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: CI 42590, Ethyl Green, Methyl green zinc chloride double salt, Methyl Green
M31140436
MOLEM31140436EA 0 EUR
MOLEM31140436
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz
Formel: C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂
Molecular Weight: 653,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151094
CAS-Nummer: 7114-03-6
EINECS: 230-415-4