Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz Dihydrat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Sodium (2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-2,4-dioxo-3,4-dihydrobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl hydrogenphosphate dihydrate
M31244850
MOLEM31244850EA
0
EUR
MOLEM31244850
Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz Dihydrat
Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz Dihydrat
Formel:
C₁₇H₂₀N₄NaO₉P·2H₂O Molecular Weight: 514.36 g/mol (478.34 anhy) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00150993 CAS-Nummer: 6184-17-4 EINECS: 204-988-6 |