Brillantgrün (Malachitgrün G)
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Ethyl Green, CI 42040, Basic Green 1, N-(4-((4-(Diethylamino)phenyl)(phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-ethylethanaminium hydrogen sulphate, Diamond Green, Malachite Green G, Emerald Green, Astradiamant green GX, Solid Green JO, Brilliant Green hydrogen sulphate
M31475505
MOLEM31475505EA 0 EUR
MOLEM31475505
Brillantgrün (Malachitgrün G)
Brillantgrün (Malachitgrün G)
Formel: C₂₇H₃₄N₂O₄S
Molecular Weight: 482,65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011880
CAS-Nummer: 633-03-4
EINECS: 211-190-1