Cytidin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
M31533552
MOLEM31533552EA
0
EUR
MOLEM31533552
Cytidin
Cytidin
Formel:
C₉H₁₃N₃O₅ Molecular Weight: 243,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006545 CAS-Nummer: 65-46-3 EINECS: 200-610-9 |