3-Fluoranisol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1-Fluoro-3-methoxybenzene
M31904135
MOLEM31904135EA 0 EUR
MOLEM31904135
3-Fluoranisol
3-Fluoranisol
Formel: C₇H₇FO
Molecular Weight: 126.13 g/mol
Siedepunkt: 158
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000335
CAS-Nummer: 456-49-5
EINECS: 207-267-4
UN: 1993
ADR: 3 III