9-Methylxanthin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
9-Methyl-3,7-dihydro-2H-purin-2,6-dion, 9-Methyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion, 3,7-Dihydro-9-methyl-1H-purin-2,6-dion, 2,6-Dihydroxy-9-methylpurin, 9-Methyl-2,6(1H,3H)-purindion, 9-Methyl-1H,3H-purin-2,6-dion
M32091016
MOLEM32091016EA
0
EUR
MOLEM32091016
9-Methylxanthin
9-Methylxanthin
Formel:
C₆H₆N₄O₂ Molecular Weight: 166,14 g/mol |
CAS-Nummer:
1198-33-0 EINECS: 214-831-3 |