Guanosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz Dihydrat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
GTP disodium salt dihydrate
M32121500
MOLEM32121500EA
0
EUR
MOLEM32121500
Guanosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz Dihydrat
Guanosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz Dihydrat
Formel:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃·2H₂O Molecular Weight: 567,147 g/mol (anhy) |
MDL:
MFCD03410297 CAS-Nummer: 56001-37-7 EINECS: 259-940-7 |