Indol
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 1H-Indol
M32270590
MOLEM32270590EA 0 EUR
MOLEM32270590
Indol
Indol
Formel: C₈H₇N
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 254…255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…51 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 110 °C
MDL: MFCD00005607
CAS-Nummer: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04985