3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Guanazol
M32317666
MOLEM32317666EA
0
EUR
MOLEM32317666
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazol
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazol
Formel:
C₂H₅N₅ Molecular Weight: 99.1 g/mol Siedepunkt: 425 Schmelzpunkt: 205 |
MDL:
MFCD00005233 CAS-Nummer: 1455-77-2 EINECS: 215-937-2 |