2,6-Dimethoxytoluol

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 1,3-Dimethoxy-2-methylbenzol

M32379093
MOLEM32379093EA 0 EUR
MOLEM32379093
2,6-Dimethoxytoluol
2,6-Dimethoxytoluol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
Siedepunkt: 52…56 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 39 °C
MDL: MFCD00008374
CAS-Nummer: 5673-07-4
EINECS: 227-131-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR