cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
D(+)-cis-4-Hydroxyprolin, (R)-(+)-cis-4-Hydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure, H-D-cis-Hyp-OH, (2R)-(+)-cis-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure, (R)-(+)-cis-4-Hydroxyazolidin-2-carbonsäure, (R)-(+)-cis-4-Hydroxyprolin, (R)-(+)-cis-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure
M32560054
MOLEM32560054EA
0
EUR
MOLEM32560054
cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin
cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin
Formel:
C₅H₉NO₃ Molecular Weight: 131,13 g/mol |
MDL:
MFCD00005252 CAS-Nummer: 2584-71-6 EINECS: 219-963-5 |