2-Hydroxypyridin
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Pyridinol
M32604337
MOLEM32604337EA
0
EUR
MOLEM32604337
2-Hydroxypyridin
2-Hydroxypyridin
Formel:
C₅H₅NO Molecular Weight: 95,10 g/mol Siedepunkt: 324 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 107 °C Dichte: 1,085 g/cm³ (30 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006268 CAS-Nummer: 142-08-5 EINECS: 205-520-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |