4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyd

Lieferant: Molekula
Achtung

M33144407
MOLEM33144407EA 0 EUR
MOLEM33144407
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyd
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 156…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051964
CAS-Nummer: 18278-34-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR