tert-Butylchloracetat
Lieferant: Molekula
M33246727
MOLEM33246727EA 0 EUR
MOLEM33246727
tert-Butylchloracetat
tert-Butylchloracetat
Formel: C₆H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 150,6 g/mol
Siedepunkt: 48 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,053 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000930
CAS-Nummer: 107-59-5
EINECS: 203-506-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01562