3,4,5-Trimethoxyanilin

Lieferant: Molekula
Achtung

M33415626
MOLEM33415626EA 0 EUR
MOLEM33415626
3,4,5-Trimethoxyanilin
3,4,5-Trimethoxyanilin
Formel: C₉H₁₃NO₃
Molecular Weight: 183,21 g/mol
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 110…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008393
CAS-Nummer: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR