4-(Methylthio)benzaldehyd

Lieferant: Molekula

Synonyme: 4-(Methylmercapto)benzaldehyd

M33476990
MOLEM33476990EA 0 EUR
MOLEM33476990
4-(Methylthio)benzaldehyd
4-(Methylthio)benzaldehyd
Formel: C₈H₈OS
Molecular Weight: 152,22 g/mol
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006948
CAS-Nummer: 3446-89-7
EINECS: 222-365-7
UN: 3334
ADR: 9,

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR