1-Iodperfluoroctan

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Perfluorooctyl iodide, Heptadecafluoro-1-iodooctane, Perfluoro-1-iodooctane

M33583241
MOLEM33583241EA 0 EUR
MOLEM33583241
1-Iodperfluoroctan
1-Iodperfluoroctan
Formel: C₈F₁₇I
Molecular Weight: 545,97 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25 °C
Dichte: 2,071 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001064
CAS-Nummer: 507-63-1
EINECS: 208-079-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR