5-Bromvanillin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 3-Brom-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd
M33715221
MOLEM33715221EA 0 EUR
MOLEM33715221
5-Bromvanillin
5-Bromvanillin
Formel: C₈H₇BrO₃
Molecular Weight: 231,05 g/mol
Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 166…167 °C
MDL: MFCD00006940
CAS-Nummer: 2973-76-4
EINECS: 221-016-6