(Chlormethyl)trimethylsilan

Lieferant: Molekula

M33889369
MOLEM33889369EA 0 EUR
MOLEM33889369
(Chlormethyl)trimethylsilan
(Chloromethyl)trimethylsilane
Formel: ClH₂CSi(CH₃)₃
Siedepunkt: 98 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8861 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000878
CAS-Nummer: 2344-80-1
EINECS: 219-058-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR