Syringasäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
M33897973
MOLEM33897973EA 0 EUR
MOLEM33897973
Syringasäure
Syringasäure
Formel: C₉H₁₀O₅
Molecular Weight: 198,18 g/mol
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 204…207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002552
CAS-Nummer: 530-57-4
EINECS: 208-486-8