L-Norvalin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(S)-(+)-Norvalin, (S)-(+)-2-Aminovaleriansäure, (S)-(+)-2-Aminopentansäure, H-Nva-OH
M34368263
MOLEM34368263EA
0
EUR
MOLEM34368263
L-Norvalin
L-Norvalin
Formel:
C₅H₁₁NO₂ Molecular Weight: 117,15 g/mol Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 101 °C |
MDL:
MFCD00064421 CAS-Nummer: 6600-40-4 EINECS: 229-543-3 Merck Index: 12,06813 |