(S)-(+)-Nipecotinsäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: L-Nipecotic acid, (S)-(+)-3-Piperidinecarboxylic acid, (S)-Piperidine-3-carboxylic acid

M34397408
MOLEM34397408EA 0 EUR
MOLEM34397408
(S)-(+)-Nipecotinsäure
(S)-(+)-Nipecotinsäure
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molecular Weight: 129,16 g/mol
MDL: MFCD01630807
CAS-Nummer: 59045-82-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR