6-Chinolinol

Lieferant: Molekula
Achtung

M34538269
MOLEM34538269EA 0 EUR
MOLEM34538269
6-Chinolinol
6-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 192…193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047611
CAS-Nummer: 580-16-5
EINECS: 209-454-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR