2-Naphthylacetat

Lieferant: Molekula

Synonyme: Essigsäure(2-naphthyl)ester, β-Naphthylacetat, Essigsäure(β-naphthyl)ester

M35023409
MOLEM35023409EA 0 EUR
MOLEM35023409
2-Naphthylacetat
2-Naphthylacetat
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186,21 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…71 °C
Dichte: 1,1108 g/cm³ (70 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00004060
CAS-Nummer: 1523-11-1
EINECS: 216-194-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR