2,6-Dihydroxybenzoesäure

Lieferant: Molekula

M35122455
MOLEM35122455EA 0 EUR
MOLEM35122455
2,6-Dihydroxybenzoesäure
2,6-Dihydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154,12 g/mol
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 152…158 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002462
CAS-Nummer: 303-07-1
EINECS: 206-134-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR