D(-)-Valin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(R)-(-)-Valin, (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutansäure, (R)-(-)-2-Aminoisovaleriansäure, H-D-Val-OH
M35191540
MOLEM35191540EA
0
EUR
MOLEM35191540
D(-)-Valin
D(-)-Valin
Formel:
C₅H₁₁NO₂ Molecular Weight: 117.15 g/mol Siedepunkt: 217 Schmelzpunkt: 86 |
MDL:
MFCD00064219 CAS-Nummer: 640-68-6 EINECS: 211-368-9 |