3,5-Lutidin
Lieferant: Molekula
Gefahr
M35452249
MOLEM35452249EA 0 EUR
MOLEM35452249
3,5-Lutidin
3,5-Lutidin
Formel: C₇H₉N
Siedepunkt: 172,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –9 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006404
CAS-Nummer: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
UN: 1992
ADR: 3,III