(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure Monohydrat

Lieferant: Molekula

Synonyme: (2R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate

M35660992
MOLEM35660992EA 0 EUR
MOLEM35660992
(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure Monohydrat
(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure Monohydrat
Formel: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
Molecular Weight: 376,33 g/mol (358,31 anhy)
MDL: MFCD00149119
CAS-Nummer: 62708-56-9
EINECS: 220-374-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR