Kaliumperoxodisulfat

Lieferant: Molekula
Gefahr

M35896452
MOLEM35896452EA 0 EUR
MOLEM35896452
Kaliumperoxodisulfat
Kaliumperoxodisulfat
Formel: K₂S₂O₈
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011386
CAS-Nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR