p-Toluonitril

Lieferant: Molekula

Synonyme: 4-Methylbenzoesäurenitril, 4-Methylbenzonitril, p-Methylbenzonitril

M35903043
MOLEM35903043EA 0 EUR
MOLEM35903043
p-Toluonitril
p-Toluonitril
Formel: C₈H₇N
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 217,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25…28 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001827
CAS-Nummer: 104-85-8
EINECS: 203-244-8
Merck Index: 12,09676

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR