Chlortriethylsilan

Lieferant: Molekula

Synonyme: Triethylchlorsilan, Triethylsilylchlorid

M36065452
MOLEM36065452EA 0 EUR
MOLEM36065452
Chlortriethylsilan
Chlortriethylsilan
Formel: C₆H₁₅ClSi
Molecular Weight: 150,72 g/mol
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000507
CAS-Nummer: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
UN: 2986
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR