5-Brom-1-indanon
Lieferant: Molekula
Synonyme:
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
M36143861
MOLEM36143861EA
0
EUR
MOLEM36143861
5-Brom-1-indanon
5-Brom-1-indanon
Formel:
C₉H₇BrO Molecular Weight: 211,06 g/mol Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 126…127 °C |
MDL:
MFCD00082718 CAS-Nummer: 34598-49-7 |