(4-Methoxyphenyl)acetonitril

Lieferant: Molekula

Synonyme: 4-Methoxybenzylcyanid

M36179712
MOLEM36179712EA 0 EUR
MOLEM36179712
(4-Methoxyphenyl)acetonitril
(4-Methoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 8 °C
Dichte: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 117 °C
MDL: MFCD00001919
CAS-Nummer: 104-47-2
EINECS: 203-206-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR