4-Amino-2-chlorpyridin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-4-pyridylamin, 2-Chlorpyridin-4-amin
M36211756
MOLEM36211756EA 0 EUR
MOLEM36211756
4-Amino-2-chlorpyridin
4-Amino-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
Molecular Weight: 128.56 g/mol
Siedepunkt: 300
Schmelzpunkt: 87…89 °C
MDL: MFCD00060089
CAS-Nummer: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0