Selen(IV)sulfid
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Selenium sulphide, Selenium(IV) sulphide
M36260646
MOLEM36260646EA 0 EUR
MOLEM36260646
Selen(IV)sulfid
Selen(IV)sulfid
Formel: S₂Se
Molecular Weight: 143.09 g/mol
Siedepunkt: –112 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.03 g/cm³ (–65 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011227
CAS-Nummer: 7488-56-4
EINECS: 231-303-8
UN: 2657
ADR: 6.1 II