Chlordiphenylphosphin

Lieferant: Molekula

Synonyme: DPPC

M36302932
MOLEM36302932EA 0 EUR
MOLEM36302932
Chlordiphenylphosphin
Chlordiphenylphosphin
Formel: C₁₂H₁₀ClP
Molecular Weight: 220,64 g/mol
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 14…16 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000529
CAS-Nummer: 1079-66-9
EINECS: 214-093-2
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR