Aminoacetaldehyddimethylacetal
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2,2-Dimethoxyethanamine
M36385342
MOLEM36385342EA
0
EUR
MOLEM36385342
Aminoacetaldehyddimethylacetal
Aminoacetaldehyddimethylacetal
Formel:
C₄H₁₁NO₂ Molecular Weight: 105,14 g/mol |
MDL:
MFCD00008135 CAS-Nummer: 22483-09-6 EINECS: 245-026-5 |