1,3,5-Trifluorbenzol

Lieferant: Molekula

M36685457
MOLEM36685457EA 0 EUR
MOLEM36685457
1,3,5-Trifluorbenzol
1,3,5-Trifluorobenzene
Formel: C₆H₃F₃
Molecular Weight: 132.09 g/mol
Siedepunkt: 75
Dichte: 1.277 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000333
CAS-Nummer: 372-38-3
EINECS: 206-751-2
UN: 2387
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR