N-Fmoc-L-valin
Lieferant: Molekula
M36953221
MOLEM36953221EA 0 EUR
MOLEM36953221
N-Fmoc-L-valin
N-Fmoc-L-valin
Formel: C₂₀H₂₁NO₄
Molecular Weight: 339,4 g/mol
MDL: MFCD00037124
CAS-Nummer: 68858-20-8
EINECS: 272-515-0