4-(Methylthio)phenylboronsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4-(Methylthio)benzeneboronic acid, 4-Thioanisoleboronic acid
M37001741
MOLEM37001741EA
0
EUR
MOLEM37001741
4-(Methylthio)phenylboronsäure
4-(Methylthio)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₂S Molecular Weight: 168,02 g/mol |
MDL:
MFCD00093410 CAS-Nummer: 98546-51-1 |