5-Chlor-2-methylbenzoxazol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 5-Chloro-2-methylbenzo[d]oxazole
M37075484
MOLEM37075484EA 0 EUR
MOLEM37075484
5-Chlor-2-methylbenzoxazol
5-Chloro-2-methylbenzoxazole
Formel: C₈H₆ClNO
Molecular Weight: 167,5900 g/mol
MDL: MFCD00022850
CAS-Nummer: 19219-99-9
EINECS: 242-888-4