Indol-3-carbonitril
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3-Cyan-1H-indol, 3-Indolcarbonitril, 1H-Indol-3-carbonitril, 3-Cyanindol
M37090532
MOLEM37090532EA
0
EUR
MOLEM37090532
Indol-3-carbonitril
Indol-3-carbonitril
Formel:
C₉H₆N₂ Molecular Weight: 142,16 g/mol Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa) |
MDL:
MFCD00022717 CAS-Nummer: 5457-28-3 |