MOPSO Natriumsalz (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)

Lieferant: Molekula

Synonyme: Sodium 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulphonate

M37268684
MOLEM37268684EA 0 EUR
MOLEM37268684
MOPSO Natriumsalz (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)
MOPSO Natriumsalz (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)
Formel: C₇H₁₄NNaO₅S
Molecular Weight: 247.2445 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070007
CAS-Nummer: 79803-73-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR