1-Nitroso-2-naphthol

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxy-1-nitrosonaphthalin

M37337648
MOLEM37337648EA 0 EUR
MOLEM37337648
1-Nitroso-2-naphthol
1-Nitroso-2-naphthol
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173,17 g/mol
Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003884
CAS-Nummer: 131-91-9
EINECS: 205-043-0
Merck Index: 12,06739

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR