α-Chlor-3-nitrotoluol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3-Nitrobenzylchlorid, m-Nitrobenzylchlorid, 1-(Chlormethyl)-3-nitrobenzol, α-Chlor-m-nitrotoluol
M37384152
MOLEM37384152EA
0
EUR
MOLEM37384152
α-Chlor-3-nitrotoluol
α-Chlor-3-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆ClNO₂ |
MDL:
MFCD00007272 CAS-Nummer: 619-23-8 |