4'-Chloracetophenon
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: p-Chloracetophenon, 4-Chlor-1-acetylbenzol
M37595521
MOLEM37595521EA 0 EUR
MOLEM37595521
4'-Chloracetophenon
4'-Chloracetophenon
Formel: C₈H₇ClO
Molecular Weight: 154,6 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 1,1952 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000624
CAS-Nummer: 99-91-2
EINECS: 202-800-7
UN: 3416
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02133