Guaifenesin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Guajacolglycerinether, 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propandiol, 3-(2-Methoxyphenoxy)propan-1,2-diol, 1-(2,3-Dihydroxypropoxy)-2-methoxybenzol
M37785412
MOLEM37785412EA
0
EUR
MOLEM37785412
Guaifenesin
Guaifenesin
Formel:
C₁₀H₁₄O₄ Molecular Weight: 198,22 g/mol |
MDL:
MFCD00016873 CAS-Nummer: 93-14-1 EINECS: 202-222-5 |