Thiazolidin-2-carbonsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
1,3-Thiazolidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-1,3-thiazolidine, 1,3-Thiazolane-2-carboxylic acid
M37939444
MOLEM37939444EA
0
EUR
MOLEM37939444
Thiazolidin-2-carbonsäure
Thiazolidin-2-carbonsäure
Formel:
C₄H₇NO₂S Molecular Weight: 133,169 g/mol |
MDL:
MFCD00068005 CAS-Nummer: 65126-70-7 |