2'-Desoxyguanosin-5'-triphosphat Trinatriumsalz (dGTP-Na3)
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Deoxyguanosine triphosphate trisodium salt, 2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt
M38338086
MOLEM38338086EA
0
EUR
MOLEM38338086
2'-Desoxyguanosin-5'-triphosphat Trinatriumsalz (dGTP-Na3)
2'-Desoxyguanosin-5'-triphosphat Trinatriumsalz (dGTP-Na3)
Formel:
C₁₀H₁₃N₅Na₃O₁₃P₃ Molecular Weight: 573,12 g/mol |
MDL:
MFCD00080337 CAS-Nummer: 93919-41-6 EINECS: 300-026-5 |