2,4-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: Molekula
M38500957
MOLEM38500957EA 0 EUR
MOLEM38500957
2,4-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
2,4-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₉H₄F₆O₂
Molecular Weight: 258,12 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 111…112 °C
MDL: MFCD00042496
CAS-Nummer: 32890-87-2